Imprimer
2-Methyl-3-furohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 183 EUR
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01330023
Numéro CAS: 315672-60-7