Imprimer
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 299 EUR
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040401
Numéro CAS: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9