Imprimer
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 EUR
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Point de fusion: 289…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067843
Numéro CAS: 175135-86-1