Imprimer
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 894 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.26 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00731259
Numéro CAS: 129414-26-2