Imprimer
6-Amino-5-bromonicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
6-Amino-5-bromonicotinate de méthyle
6-Amino-5-bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659561
Numéro CAS: 180340-70-9