Imprimer
Acide 5-méthoxysalicylíque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 120 EUR
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
Acide 5-méthoxysalicylíque 98%
Acide 5-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002459
Numéro CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8