Imprimer
Acide 4-méthoxysalicylíque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
OR14335-100G OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA 79.9 EUR
APOSOR14335-100G APOSOR14335-25G
Acide 4-méthoxysalicylíque
Acide 4-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002450
Numéro CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0