Imprimer
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 0 EUR
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571070
Numéro CAS: 2510-32-9