Imprimer
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Chloroacetyl)-3,4-dibromothiophene
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 275 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Formule: C₆H₃Br₂ClOS
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411631
Numéro CAS: 62673-71-6