Imprimer
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR14268-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14268-1G
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
Formule: C₁₆H₁₆BrNO₂
MW: 334,22 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411613
Numéro CAS: 282546-99-0