Imprimer
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14260-1G OR14260-250MG
APOSOR14260-1GEA 0 EUR
APOSOR14260-1G APOSOR14260-250MG
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₂
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115046
Numéro CAS: 170017-74-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III