Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Point de fusion: 262 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631241
Numéro CAS: 22090-27-3