Imprimer
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.1720 g/mol
Point de fusion: 147…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200984
Numéro CAS: 136117-69-6