Imprimer
2-Iodo-p-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 0 EUR
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidine
2-Iodo-p-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407391
Numéro CAS: 29289-13-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II