Imprimer
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 0 EUR
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formule: C₇H₈N₄
Point de fusion: 224…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00513603
Numéro CAS: 15108-18-6