Imprimer
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 0 EUR
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₅BCl₂O₃
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796322
Numéro CAS: 1218790-87-4