Imprimer
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 108 EUR
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659667
Numéro CAS: 536-25-4
EINECS: 208-627-3