Imprimer
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[2-(3-Formylphenoxy)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR14124-1G OR14124-10G OR14124-5G
APOSOR14124-1GEA 248 EUR
APOSOR14124-1G APOSOR14124-10G APOSOR14124-5G
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689721
Numéro CAS: 924869-28-3