Imprimer
Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14122-10G OR14122-1G OR14122-5G
APOSOR14122-10GEA 0 EUR
APOSOR14122-10G APOSOR14122-1G APOSOR14122-5G
Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Ethyl-4-{2-hydroxy-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689707
Numéro CAS: 924869-23-8