Imprimer
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 0 EUR
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Point de fusion: 274…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689694
Numéro CAS: 67867-62-3