Imprimer
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitrobenzyl chloride
OR14097-10G OR14097-1G OR14097-5G
APOSOR14097-10GEA 1690 EUR
APOSOR14097-10G APOSOR14097-1G APOSOR14097-5G
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689723
Numéro CAS: 924862-19-1