Imprimer
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-7-azaindole
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179276
Numéro CAS: 74420-15-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III