Imprimer
2-(Allyloxy)benzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14086-25G OR14086-5G
APOSOR14086-25GEA 0 EUR
APOSOR14086-25G APOSOR14086-5G
2-(Allyloxy)benzaldéhyde
2-(Allyloxy)benzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 92…94 °C/0,04mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014130
Numéro CAS: 28752-82-1