Imprimer
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797485
Numéro CAS: 264264-32-6