Imprimer
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇BrO₂S
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027095
Numéro CAS: 550998-53-3