Imprimer
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 116 EUR
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₃
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795927
Numéro CAS: 187834-88-4