Imprimer
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14037-1G OR14037-5G
APOSOR14037-1GEA 538 EUR
APOSOR14037-1G APOSOR14037-5G
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formule: C₇H₄BrNOS₂
Point de fusion: 99…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027130
Numéro CAS: 937602-37-4