Imprimer
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 671 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Point de fusion: 248…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808684
Numéro CAS: 874834-22-7