Imprimer
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 EUR
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Point de fusion: 292…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797473
Numéro CAS: 7312-24-5