Imprimer
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 154 EUR
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 203…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407956
Numéro CAS: 850375-11-0