Diméthylamine 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR13973-100ML
OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA
0
EUR
APOSOR13973-100ML
APOSOR13973-500ML
Diméthylamine 40% en solution aqueuse
Diméthylamine
Formule:
C₂H₇N Point d'ébullition: 52 °C Point de fusion: –37 °C Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 16 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008288 Numéro CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 ONU: 1160 ADR: 3+8,II |