Imprimer
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
MW: 188.028 g/mol
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743754
Numéro CAS: 26944-71-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III