Imprimer
5-Bromo-6-chloronicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 116 EUR
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
5-Bromo-6-chloronicotinate de méthyle
5-Bromo-6-chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.48 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844855
Numéro CAS: 78686-77-8