Imprimer
Acide 4-bromoanthranilique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 0 EUR
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
Acide 4-bromoanthranilique 95%
Acide 4-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618454
Numéro CAS: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III