Imprimer
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 63.8 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Point de fusion: 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075671
Numéro CAS: 89282-12-2