Imprimer
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Indazol-5-ol
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 186…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01938124
Numéro CAS: 15579-15-4