Imprimer
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 0 EUR
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO
Point de fusion: 258…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01659957
Numéro CAS: 19997-54-7