Imprimer
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 120 EUR
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115308
Numéro CAS: 329974-09-6