Imprimer
2-Chloro-4-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 0 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chloro-4-méthylpyridine
2-Chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 194…195 °C
Densité: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023418
Numéro CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2