Imprimer
4-Nitropyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 36.4 EUR
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114148
Numéro CAS: 4487-50-7