Imprimer
2-Acetyl-6-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 209 °C
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658292
Numéro CAS: 6940-57-4