Imprimer
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,2-dihydro-2-oxopyridine, 1,2-Dihydro-2-oxopyridin-3-amine
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 203 EUR
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02752887
Numéro CAS: 33630-99-8