Imprimer
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13428-100MG OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA 0 EUR
APOSOR13428-100MG APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₁Cl₂N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441445
Numéro CAS: 99839-36-8