3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G
OR1336-250MG
OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA
183
EUR
APOSOR1336-1G
APOSOR1336-250MG
APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₇BClNO₂ MW: 253.54 g/mol Point de fusion: 142…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659926 Numéro CAS: 850567-56-5 |