Imprimer
(±)-β-Phényl-β-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13352-100G OR13352-25G OR13352-5G
APOSOR13352-100GEA 0 EUR
APOSOR13352-100G APOSOR13352-25G APOSOR13352-5G
(±)-β-Phényl-β-alanine
(±)-β-Phényl-β-alanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008064
Numéro CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2