Imprimer
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 337 EUR
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03942175
Numéro CAS: 15112-98-8