Imprimer
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258.7 g/mol
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
ONU: 2923
ADR: 8+6.1 II