2-Bromo-5-chloroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
OR13198-25G
OR13198-5G
OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA
29
EUR
APOSOR13198-25G
APOSOR13198-5G
APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Formule:
C₇H₆BrClO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03790889 Numéro CAS: 174913-09-8 |