1,1,3,3-Tétraméthoxypropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
OR13192-1KG
OR13192-5KG
OR13192-25G
OR13192-100G
OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA
300
EUR
APOSOR13192-1KG
APOSOR13192-5KG
APOSOR13192-25G
APOSOR13192-100G
APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane 97%
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Formule:
C₇H₁₆O₄ Point d'ébullition: 182…183 °C Densité: 0.997 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008488 Numéro CAS: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |