Imprimer
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 120 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03011525
Numéro CAS: 81282-82-8